missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Benzylcyclohexan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzylcyclohexan-1-one |
| CAS | 35883-77-3 |
| Molekylformel | C13H16O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethyl)cyclohexanone, 4-Benzylcyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2 |
| LEDER | O=C1CCC(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-benzylcyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.27 |
| Formel vikt | 188.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?