missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Benzylideneaminoantipyrine, Mikromol™

Produktkod. 30052315
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052315 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052315 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0052.500025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Benzylideneaminoantipyrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Benzylideneaminoantipyrine
CAS 83-17-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Benzylideneaminoantipyrine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H17 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Benzylideneaminoantipyrine
InChI formel InChI=1S/C18H17N3O/c1-14-17(19-13-15-9-5-3-6-10-15)18(22)21(20(14)2)16-11-7-4-8-12-16/h3-13H,1-2H3/b19-13+
LEDER CN1N(C(=O)C(=C1C)\N=C\c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 4-[(E)-benzylideneamino]-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 291.35
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 291.1372 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.