Läs mer
4-Bensylmorfolin-2-karbonitrol, TRC
Produktkod. 30346577
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30346577 500 mg
1 options
Produktkod. 30346577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535160500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
CAS 126645-52-1
Molekylformel C12H14N2O
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinecarbonitrile, 2-Cyano-4-benzylmorpholine
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2
LEDER N#CC1CN(Cc2ccccc2)CCO1
IUPAC-namn 4-bensylmorfolin-2-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.1106