Läs mer
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15555206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15555206 5 g 5g
15545206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15555206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 135072-15-0
Molekylformel C12H15NO3·ClH
Molekylvikt (g/mol) 257.72
InChI-nyckel CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC-namn 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
LEDER C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Smältpunkt 244.0°C to 248.0°C
Elementaranalys 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Formel vikt 257.72
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.