Läs mer
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxazolidine-2,5-dione |
| CAS | 583-47-1 |
| Molekylformel | C10H9NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-9-8(11-10(13)14-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,13) |
| LEDER | O=C1NC(Cc2ccccc2)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 4-benzyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vikt | 191.0582 |