Läs mer
4-bensyloxi-1-brom-2-fluorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433857 5 g 5g
15443857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30053.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185346-79-6
Molekylformel C13H10BrFO
Molekylvikt (g/mol) 281.124
MDL-nummer MFCD09801041
InChI-nyckel BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
IUPAC-namn 1-brom-2-fluoro-4-fenylmetoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 281.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.