Läs mer
4-Benzyloxy-1-bromobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-1-bromobenzene |
| CAS | 6793-92-6 |
| Molekylformel | C13H11BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| LEDER | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.13 |
| Formel vikt | 261.9993 |