Läs mer
4-Benzyloxy-1-bromobutane (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-1-bromobutane |
| CAS | 60789-54-0 |
| Molekylformel | C11H15BrO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ether, benzyl 4-bromobutyl (6CI), [(4-Bromobutoxy)methyl]benzene, 1-(Benzyloxy)-4-bromobutane, 1-Bromo-4-(benzyloxy)butane, 4-(Benzyloxy)butyl bromide, 4-Bromobutyl phenylmethyl ether, Benzyl 4-bromobutyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2 |
| LEDER | BrCCCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-bromobutoxymethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.14 |
| Formel vikt | 242.0306 |