Läs mer
4-Bensyloxi-1-butanol, 97 %
Produktkod. 10143054 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143054 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 10143054 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399120250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4541-14-4 | C11H16O2 | 180,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4541-14-4
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00155211
InChI-nyckel TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy butan-1-ol, 4-benzyloxy-1-butanol, 1-butanol, 4-phenylmethoxy, 1-butanol, 4-benzyloxy, 4-benyloxybutanol, 4-benzyloxybutanol, 4-benzyloxybutan-1-ol, 4-benzyloxybutyl alcohol, acmc-1agsb
PubChem CID 562212
IUPAC-namn 4-fenylmetoxibutan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-1-butanol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0260g/mL, 1.026
Kokpunkt 216°C to 256°C
Flampunkt 109°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2O(CH2)4OH
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzyloxy-1-butanoL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.