Läs mer
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10587980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10587980 5 g 5g
10587790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10587980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438090050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53937-02-3
Molekylformel C12H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 201.23
MDL-nummer MFCD04039771
InChI-nyckel DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-1h-pyridone, 4-benzyloxy-2 1h-pyridone, 4-benzyloxy pyridin-2 1h-one, 4-benzyloxypyridin-2-one, 4-benzyloxy pyridin-2-ol, 4-benzyloxy-2-hydroxypyridine, 4-benzyloxy-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 3607724
LEDER O=C1NC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 199.7°C to 201.7°C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-(bensyloxi)-1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vikt 201.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.