Läs mer
4-Benzyloxy-2-bromonitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-2-bromonitrobenzene |
| CAS | 165190-62-5 |
| Molekylformel | C13 H10 Br N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-12-8-11(6-7-13(12)15(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-nitro-4-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.13 |
| Formel vikt | 306.9844 |