missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(bensyloxi)-2-butynosyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 149125-61-1 |
| Molekylformel | C12H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Benzyloxy-2-butynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-14-12(13)8-5-9-15-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,9-10H2,1H3 |
| LEDER | O=C(OC)C#CCOCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-(bensyloxi)but-2-ynoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vikt | 204.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?