Läs mer
4-(bensyloxi)-2-fluorfenylboronsyra, 97 %, anhydrid närvarande, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid |
| Namnnotering | Kan innehålla varierande mängder anhydrid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 246.04 |
| Procent renhet | 97% |