missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Benzyloxy)-2-hydroxy-3-propylacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)-2-hydroxy-3-propylacetophenone |
| CAS | 76833-51-7 |
| Molekylformel | C18H20O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-propylacetophenone, 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)-3-propylphenyl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-3-7-16-17(11-10-15(13(2)19)18(16)20)21-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-11,20H,3,7,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCc1c(O)c(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-4-phenylmethoxy-3-propylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vikt | 284.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?