Läs mer
4'-bensyloxi-2'-hydroxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15555946 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15555946 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15555946 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Smältpunkt 104.0°C to 106.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-benzyloxy-2-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy-phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethan-1-one
InChI-nyckel AGQNLHOTLJFJCG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC-namn 1-(2-hydroxi-4-fenylmetoxifenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 242.28
PubChem CID 309257
Formel vikt 242.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.