Läs mer
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 95%
Produktkod. 11499567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499567 1 g 1g
11409577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22067.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144896-51-5 | C16H16O2 | 240.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144896-51-5
Molekylformel C16H16O2
Molekylvikt (g/mol) 240.30
MDL-nummer MFCD00800683
InChI-nyckel GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzaldehyde, zlchem 1072, acmc-1bxy6, 3,5-dimethyl-4-benzyloxybenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-benzyloxy benzaldehyde, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde
PubChem CID 563557
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-4-fenylmetoxibensaldehyd
LEDER CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Densitet 1.1
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.586
Kokpunkt 162°C to 163°C (1 mmHg)
Formel vikt 240.3
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.