Läs mer
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11353576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353576 1 g 1g
11363576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14536.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97888-80-7 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97888-80-7
Molekylformel C16H16O3
Molekylvikt (g/mol) 256.301
MDL-nummer MFCD00272572
InChI-nyckel JABUPJCJZZNUFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoate
PubChem CID 2733993
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-4-fenylmetoxibensoesyra
LEDER CC1=CC(=CC(=C1OCC2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5045861
Formel vikt 256.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.