Läs mer
4-(bensyloxi)-3-fluorfenylboronsyra, 97 %, varierande anhydridmängder, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633413
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10633413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00842DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid
CAS 133057-83-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H12BFO3
Linjär formel C6H5CH2OC6H3(F)B(OH)2
MDL-nummer MFCD00994627
Kvantitet 1 g
Synonym 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
InChI-nyckel DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
IUPAC-namn (3-fluor-4-fenylmetoxifenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 246.044
PubChem CID 2737788
Formel vikt 246.04
Procent renhet 97%