Läs mer
4-Benzyloxy-3-methoxy-6-Beta-dinitrostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-beta-dinitrostyrene |
| CAS | 2426-89-3 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Benzyloxy-3-Methoxy-6-Ss-Dinitrostyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-9-13(7-8-17(19)20)14(18(21)22)10-16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+ |
| LEDER | COc1cc(\C=C\[N+](=O)[O-])c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-nitro-5-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.0852 |