Läs mer
4'-bensyloxi-3'-metoxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318165
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318165 5 g 5g
11308165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08430.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1835-11-6 | Molekylformel: C16H16O3 | Molekylvikt: 256,301 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1835-11-6
Molekylformel C16H16O3
Molekylvikt (g/mol) 256.301
MDL-nummer MFCD00017326
InChI-nyckel HRUAWSQBQLYDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-3'-methoxyacetophenone, 4-benzyloxy-3-methoxyacetophenone, acetophenone, 4'-benzyloxy-3'-methoxy, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 99215
IUPAC-namn 1-(3-metoxi-4-fenylmetoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1885776
Formel vikt 256.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.