Läs mer
4-Bensyloxi-3-metoxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30338049
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30338049 10 g
1 options
Produktkod. 30338049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28598110G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 2426-87-1
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 10 g
Synonym 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzaldehyde, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-O-Benzylvanillin, Benzylvanillin, NSC 208757, NSC 22599, NSC 44876, O-Benzylvanillin, Vanillin Benzyl Ether
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
LEDER COc1cc(C=O)ccc1OCc2ccccc2
IUPAC-namn 3-metoxi-4-fenylmetoxibenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.0943