missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56441-97-5 |
| Molekylformel | C16H16O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl 3-Methoxy-4-(benzyloxy)benzoate, Methyl 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-18-15-10-13(16(17)19-2)8-9-14(15)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-methoxy-4-phenylmethoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vikt | 272.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?