Läs mer
4-Benzyloxy-3-methoxyphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenol |
| CAS | 40232-88-0 |
| Molekylformel | C14 H14 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(O)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-4-phenylmethoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.0943 |