Läs mer
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 29973-91-9 |
| Molekylformel | C16H16O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Methoxy-4-benzyloxphenylacetic Acid, NSC 169521 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | COc1cc(CC(=O)O)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vikt | 272.1049 |