missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-Benzyloxy-3’-nitroacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone |
| CAS | 14347-05-8 |
| Molekylformel | C15 H13 N O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Benzyloxy-3-Nitroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4/c1-11(17)13-7-8-15(14(9-13)16(18)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vikt | 271.0845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?