Läs mer
4-bensyloxi-5-brom-2-klorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322819
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322819 1 g 1g
15453757 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27706.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205672-19-1
Molekylformel C11H8BrClN2O
Molekylvikt (g/mol) 299.552
MDL-nummer MFCD06798237
InChI-nyckel PFOACTPILUWRCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy, pubchem6890, acmc-20aig5, 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 2-chloro-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine, 5-bromanyl-2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine
PubChem CID 10732937
IUPAC-namn 5-brom-2-klor-4-fenylmetoxipyrimidin
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 299.56
Procent renhet 97%