Läs mer
4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole |
| CAS | 2450-25-1 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-8-7-14-13(9-10-17-14)16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2[nH]ccc2c1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-4-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.296 |
| Formel vikt | 253.11 |