Läs mer
4-(bensyloxi)anilinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30348341
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30348341 250 g
1 options
Produktkod. 30348341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB285490250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Molekylformel C16 H20 F N3 O2 S
Kvantitet 250 g
Synonym 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
LEDER CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn N-[4-(4-fluorfenyl)-5-metyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-metanmetansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 337.412
Formel vikt 337.126