Läs mer
4-(bensyloxi)anilinhydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride |
| CAS | 51388-20-6 |
| Molekylformel | C16 H20 F N3 O2 S |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-fluorfenyl)-5-metyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-metanmetansulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.412 |
| Formel vikt | 337.126 |