Läs mer
4-(Benzyloxy)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)butanoic Acid |
| CAS | 10385-30-5 |
| Molekylformel | C11 H14 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-11(13)7-4-8-14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-phenylmethoxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?