Läs mer
4-(Benzyloxy)cyclohexanol (cis / trans mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyloxy)cyclohexanol |
| CAS | 2976-80-9 |
| Molekylformel | C13 H18 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(Benzyloxy)cyclohexanol (cis / trans mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2 |
| LEDER | OC1CCC(CC1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenylmethoxycyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vikt | 206.1307 |