Läs mer
4-Benzyloxy-cyclohexyl Ketone (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxy-cyclohexyl Ketone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1159977-06-6 |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,17-19H,2,5-6,9-15H2 |
| LEDER | O=C(C1CCCCC1)C2CCC(CC2)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | cyclohexyl-(4-phenylmethoxycyclohexyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |