Läs mer
4-(Bensyloxi)fenol, TRC
Produktkod. 30345365
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30345365 25 g
1 options
Produktkod. 30345365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28819025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Benzyloxy)phenol
CAS 103-16-2
Molekylformel C13 H12 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol, p-(benzyloxy)- (6CI,7CI,8CI), 4-(Phenylmethoxy)phenol, 4-(Benzyloxy)phenol, AgeRite Alba, Agerite, Alba-Dome, Benoquin, Benzoquin, Benzyl p-hydroxyphenyl ether, Carmifal, Depigman, Dermochinona, Hydroquinone benzyl ether, Hydroquinone monobenzyl ether, Leucodinine, Monobenzon, Monobenzone, Monobenzyl ether hydroquinone, Monobenzyl hydroquinone, NSC 2132, NSC 33918, Pigmex, Superlite, Superlite (antioxidant), p-(Benzyloxy)phenol, p-Hydroxyphenyl benzyl ether
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
LEDER Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-fenylmetoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Formel vikt 200.0837