Läs mer
4-(bensyloxi)fenylisotiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11360717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360717 10 g 10g
10109662 1 g 1g
10458114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360717 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01753EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 139768-71-1
Molekylformel C14H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 241.308
InChI-nyckel OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-fenylmetoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 241.31
Procent renhet 97%