Läs mer
4'-bensyloxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473847
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473847 5 g 5g
11483847 25 g 25g
11493847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18302.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54696-05-8 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54696-05-8
Molekylformel C15H14O2
Molekylvikt (g/mol) 226.275
MDL-nummer MFCD00017247
InChI-nyckel MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
PubChem CID 245226
IUPAC-namn 1-(4-fenylmetoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Benzyloxyacetophenone
Smältpunkt 91°C to 92°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1912124
Formel vikt 226.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.