Läs mer
4-Bensyloxiacetofenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxyacetophenone |
| CAS | 54696-05-8 |
| Molekylformel | C15H14O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fenylmetoxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.0994 |