Läs mer
4-Bensyloxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30344895
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30344895 2.5 g
1 options
Produktkod. 30344895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2867402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyacetophenone
CAS 54696-05-8
Molekylformel C15H14O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 1-(4-fenylmetoxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Formel vikt 226.0994