Läs mer
4-Benzyloxybenzaldehyde, TRC
Produktkod. 30344023
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30344023 250 g
1 options
Produktkod. 30344023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB285876250G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxybenzaldehyde
CAS 4397-53-9
Molekylformel C14H12O2
Kvantitet 250 g
Synonym 4-(Benzyloxy)benzaldehyde, 4-(Phenylmethoxy)benzaldehyde, NSC 131669, NSC 28298, p-(Benzyloxy)benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2
LEDER O=Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-phenylmethoxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Formel vikt 212.0837