Läs mer
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11405787
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405787 0.25 g 0.25g
11485777 1 g 1g
11495777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24351.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is used as electronic intermediate. It is also utilized in HPLC and NMR spectroscopy.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146631-00-7
Molekylformel C13H13BO3
Molekylvikt (g/mol) 228.054
MDL-nummer MFCD01075705
InChI-nyckel DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
PubChem CID 2734314
IUPAC-namn (4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 193°C to 198°C
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 228.06
Procent renhet 97%