Läs mer
4-Benzyloxybenzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 11925141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925141 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11925141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxybenzoic acid
CAS 1486-51-7
Smältpunkt 187.0°C to 190.0°C
Kokpunkt 125.0°C (0.1 Torr)
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C14H12O3
MDL-nummer MFCD00016527
Kvantitet 5 g
Synonym 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
InChI-nyckel AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-(benzyloxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 228.25
PubChem CID 73880
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Benzyloxy)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.