Läs mer
4-Bensyloxibensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxybenzoic Acid |
| CAS | 1486-51-7 |
| Molekylformel | C14H12O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-fenylmetoxibensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vikt | 228.0786 |