Läs mer
4-bensyloxibensylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467137
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467137 50 g 50g
11457137 10 g 10g
11477137 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14949.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 836-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 836-43-1
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
MDL-nummer MFCD00004654
InChI-nyckel OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy phenyl methanol, p-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxybenzylalcohol, 4-benzyloxy benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-phenylmethoxy, p-alkoxybenzyl alcohol resin, 4-phenylmethoxyphenyl methanol, argopore-wang
PubChem CID 70043
ChEBI CHEBI:29486
IUPAC-namn (4-fenylmetoxifenyl)metanol
LEDER OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxybenzyl alcohol
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1877819
Formel vikt 214.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.