missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Benzyloxybenzylidene 4-Fluoroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxybenzylidene 4-Fluoroaniline |
| CAS | 70627-52-0 |
| Molekylformel | C20 H16 F N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-N-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]benzenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16FNO/c21-18-8-10-19(11-9-18)22-14-16-6-12-20(13-7-16)23-15-17-4-2-1-3-5-17/h1-14H,15H2/b22-14+ |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-namn | (E)-N-(4-fluorophenyl)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)methanimine |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.35 |
| Formel vikt | 305.1216 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?