Läs mer
4-Benzyloxybromobenzene, 97%
Produktkod. 11944711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11944711 50 g 50g
11934711 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442460500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6793-92-6
Molekylformel C13H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 263.14
InChI-nyckel OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
PubChem CID 138835
IUPAC-namn 1-brom-4-fenylmetoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxybromobenzene
Smältpunkt 62°C to 64°C
Kokpunkt 166°C to 167°C (4.0 Torr)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 263.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzyloxybromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.