Läs mer
4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine Hydrochloride |
| CAS | 207296-89-7 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c16-13(15-12-6-8-14-9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.O=C(NC1CCNCC1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl N-piperidin-4-ylcarbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.76 |
| Formel vikt | 270.1135 |