Läs mer
4-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398506
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398506 1 g 1g
11308516 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17567.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7042-71-9
Molekylformel C16H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 251.29
MDL-nummer MFCD00152002
InChI-nyckel WURDDLFAUSUSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 4-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 4-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 4-phenylmethoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 4-benayloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem7231, acmc-1bcm9, 4-benzyloxy-3-formylindole, 4-benzoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 7015846
IUPAC-namn 4-fenylmetoxi-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CNC2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 167°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1537328
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 251.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.