Läs mer
4-Bensyloxenol, 98+%
Produktkod. 11329429
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329429 25 g 25g
15463097 50 g 50g
11339429 100 g 100g
15473097 250 g 250g
11432617 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11329429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14843.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
4-bensyloxifenol används vid syntes av bis(4-bensyloxifenoxi)fenylfosfinoxid. Det spelar en viktig roll vid framställningen av hetaryl-azofenolfärgämnen via heterocykliska aminer i nitrosylsvavelsyra. Det används också för polyesterfiberfärgning och inom gummiindustrin. Det fungerar som ett depigmenterande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-bensyloxifenol används vid syntes av bis(4-bensyloxifenoxi)fenylfosfinoxid. Det spelar en viktig roll vid framställningen av hetaryl-azofenolfärgämnen via heterocykliska aminer i nitrosylsvavelsyra. Det används också för polyesterfiberfärgning och inom gummiindustrin. Det fungerar som ett depigmenterande medel.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i alkohol, aceton, bensen och dietyleter.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-16-2
Molekylformel C13H12O2
MDL-nummer MFCD00002333
InChI-nyckel VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC-namn 4-fenylmetoxifenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyphenol
Smältpunkt 118°C to 122°C
Densitet 1.26
Kvantitet 25 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Molekylvikt (g/mol) 200.237
Formel vikt 200.24
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.