Läs mer
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513944 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10513944 25 g Glass bottle 25g
10186163 1 g Glass bottle 1g
10369563 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10513944 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394080250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6547-53-1
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD00017540
InChI-nyckel XJHGAJLIKDAOPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylacetic acid, 2-4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy phenylacetic acid, 4-benzyloxy-phenyl-acetic acid, 2-4-phenylmethoxyphenyl acetic acid, 2-4-phenylmethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 81033
IUPAC-namn 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120°C to 122°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H4CH2CO2H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 242.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.