Läs mer
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11352407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352407 1 g 1g
11362407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10038.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Air and moisture sensitive. Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139768-71-1
Molekylformel C14H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 241.308
MDL-nummer MFCD00041095
InChI-nyckel OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-fenylmetoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 3298091
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 241.31
Procent renhet 98%