Läs mer
4-Benzyloxyphenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473575 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10473575 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10473575 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 394060050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
CAS 838-96-0
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 65°C to 67°C
Färg Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C15H13NO
Linjär formel C6H5CH2OC6H4CH2CN
MDL-nummer MFCD00016400
Kvantitet 5 g
Synonym 4-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 4-benzyloxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy phenyl acetonitrile, 2-4-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, acmc-20amoi, pubchem15926, 4-benzyloxybenzeneacetonitrile, p-benzyloxyphenyl acetonitrile
InChI-nyckel QKEYZRVDFZDOEP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 223.28
PubChem CID 522804
Formel vikt 223.27
Procent renhet 98+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.